Tisk…
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503011-1G PC503011-25G PC503011-5G PC503011-100G
APOSPC503011-1GEA 2480 CZK
APOSPC503011-1G APOSPC503011-25G APOSPC503011-5G APOSPC503011-100G
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-5-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
MW: 232.073 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200432
CAS číslo: 1861560-52-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III