Tisk…
3-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503010-1G PC503010-25G PC503010-5G PC503010-100G
APOSPC503010-1GEA 2480 CZK
APOSPC503010-1G APOSPC503010-25G APOSPC503010-5G APOSPC503010-100G
3-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
3-Bromo-4-fluorophenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₇H₃BrFNO
MW: 216.007 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22557618
CAS číslo: 900574-93-8
UN: 2206
ADR: 6.1 III