Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503008-1G PC503008-25G PC503008-5G
APOSPC503008-1GEA 622 CZK
APOSPC503008-1G APOSPC503008-25G APOSPC503008-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO₂
MW: 282.014 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32200431
CAS číslo: 685859-17-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III