Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503007-1G PC503007-25G PC503007-5G PC503007-100G
APOSPC503007-1GEA 2480 CZK
APOSPC503007-1G APOSPC503007-25G APOSPC503007-5G APOSPC503007-100G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃BrF₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200430
CAS číslo: 1379677-28-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III