Tisk…
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503005-1G PC503005-25G PC503005-5G
APOSPC503005-1GEA 2360 CZK
APOSPC503005-1G APOSPC503005-25G APOSPC503005-5G
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
3-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
MW: 232,073 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26686203
CAS číslo: 1517289-83-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III