Tisk…
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503002-1G PC503002-25G PC503002-5G
APOSPC503002-1GEA 2480 CZK
APOSPC503002-1G APOSPC503002-25G APOSPC503002-5G
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-6-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22557646
CAS číslo: 1360888-03-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III