Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502999-1G PC502999-25G PC502999-5G PC502999-100G
APOSPC502999-1GEA 2730 CZK
APOSPC502999-1G APOSPC502999-25G APOSPC502999-5G APOSPC502999-100G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₃BrF₃NOS
MW: 298.08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32200434
CAS číslo: 2098276-18-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III