2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502997-1G
PC502997-25G
PC502997-5G
APOSPC502997-1GEA
622
CZK
APOSPC502997-1G
APOSPC502997-25G
APOSPC502997-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylisocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec:
C₈H₃BrF₃NO₂ MW: 282.014 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD32200433 CAS číslo: 848771-80-2 UN: 2206 ADR: 6.1 III |