Tisk…
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502994-1G PC502994-25G PC502994-5G
APOSPC502994-1GEA 2280 CZK
APOSPC502994-1G APOSPC502994-25G APOSPC502994-5G
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
2-Bromo-3-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22557657
CAS číslo: 364364-00-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III