Tisk…
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502954-1G PC502954-250MG PC502954-5G
APOSPC502954-1GEA 3970 CZK
APOSPC502954-1G APOSPC502954-250MG APOSPC502954-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3-(Bromodifluoromethyl)-8-chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Vzorec: C₈H₂BrClF₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29042499
CAS číslo: 1823188-41-5