Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502907-1G PC502907-250MG
APOSPC502907-1GEA 16340 CZK
APOSPC502907-1G APOSPC502907-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634841
CAS číslo: 2244086-36-8
UN: 3265
ADR: 8,II