Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502905-1G PC502905-250MG
APOSPC502905-1GEA 17360 CZK
APOSPC502905-1G APOSPC502905-250MG
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225.006 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634839
CAS číslo: 2244087-21-4
UN: 3265
ADR: 8 III