Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502904-1G PC502904-250MG
APOSPC502904-1GEA 17360 CZK
APOSPC502904-1G APOSPC502904-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634838
CAS číslo: 2244087-97-4
UN: 3265
ADR: 8,III