Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502903-1G PC502903-250MG
APOSPC502903-1GEA 17360 CZK
APOSPC502903-1G APOSPC502903-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634837
CAS číslo: 2244088-41-1
UN: 3261
ADR: 8,III