Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 17360 CZK
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
MW: 257.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634836
CAS číslo: 2244088-55-7
UN: 3265
ADR: 8 III