2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502901-1G
PC502901-250MG
APOSPC502901-1GEA
19110
CZK
APOSPC502901-1G
APOSPC502901-250MG
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzyl fluoride
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207.015 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28527821 CAS číslo: 1782526-83-3 UN: 3265 ADR: 8 III |