Tisk…
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502900-1G
APOSPC502900-1GEA 17360 CZK
APOSPC502900-1G
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-fluorobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30829524
CAS číslo: 1715032-20-4
UN: 3265
ADR: 8,III