Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502899-1G PC502899-250MG
APOSPC502899-1GEA 17360 CZK
APOSPC502899-1G APOSPC502899-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634835
CAS číslo: 2244087-06-5
UN: 3265
ADR: 8,III