Tisk…
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-1-(fluoromethyl)-2-methylbenzene
PC502898-1G PC502898-250MG PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA 9060 CZK
APOSPC502898-1G APOSPC502898-250MG APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203.052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22492378
CAS číslo: 1824142-81-5
UN: 3265
ADR: 8 III