tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC502897-1G
PC502897-250MG
APOSPC502897-1GEA
1990
CZK
APOSPC502897-1G
APOSPC502897-250MG
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-phenyl-2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Vzorec:
C₁₄H₁₈F₃NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31653061 CAS číslo: 2092899-90-4 |