Tisk…
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502895-1G PC502895-250MG
APOSPC502895-1GEA 2650 CZK
APOSPC502895-1G APOSPC502895-250MG
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31653058
CAS číslo: 2244064-17-1