Tisk…
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502894-1G PC502894-250MG
APOSPC502894-1GEA 2650 CZK
APOSPC502894-1G APOSPC502894-250MG
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(3-methyl-1-((trifluoromethyl)thio)butan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₀F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31653057
CAS číslo: 2092899-88-0