Tisk…
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502893-1G PC502893-250MG
APOSPC502893-1GEA 2650 CZK
APOSPC502893-1G APOSPC502893-250MG
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₆F₃NO₂S
MW: 259,289 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31653055
CAS číslo: 2244064-22-8