Tisk…
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502892-1G PC502892-250MG
APOSPC502892-1GEA 3150 CZK
APOSPC502892-1G APOSPC502892-250MG
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-((trifluoromethyl)thio)propan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31653054
CAS číslo: 2092899-89-1