Tisk…
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502891-1G PC502891-250MG
APOSPC502891-1GEA 4960 CZK
APOSPC502891-1G APOSPC502891-250MG
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-((trifluoromethyl)thio)propyl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₆F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17677143
CAS číslo: 1208080-46-9