Tisk…
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502890-1G PC502890-250MG
APOSPC502890-1GEA 37360 CZK
APOSPC502890-1G APOSPC502890-250MG
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-((trifluoromethyl)thio)ethyl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₄F₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17677141
CAS číslo: 1208080-55-0