Tisk…
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502889-1G PC502889-250MG
APOSPC502889-1GEA 17360 CZK
APOSPC502889-1G APOSPC502889-250MG
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22491802
CAS číslo: 1823057-30-2
UN: 3265
ADR: 8,III