Tisk…
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502888-1G PC502888-250MG
APOSPC502888-1GEA 17360 CZK
APOSPC502888-1G APOSPC502888-250MG
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-methylbenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203.052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634833
CAS číslo: 2244085-01-4
UN: 3265
ADR: 8 III