Tisk…
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502887-1G PC502887-250MG
APOSPC502887-1GEA 17360 CZK
APOSPC502887-1G APOSPC502887-250MG
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride 95%
5-Bromo-2-nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.023 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634832
CAS číslo: 2244083-48-3
UN: 3265
ADR: 8 III