2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502886-250MG
APOSPC502886-250MGEA
2280
CZK
APOSPC502886-250MG
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-nitrobenzyl fluoride
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234,023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31634831 CAS číslo: 2244083-36-9 UN: 3265 ADR: 8,III |