Tisk…
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502885-1G PC502885-250MG
APOSPC502885-1GEA 17360 CZK
APOSPC502885-1G APOSPC502885-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634830
CAS číslo: 2244085-66-1
UN: 3265
ADR: 8 III