Tisk…
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502884-1G PC502884-250MG
APOSPC502884-1GEA 17360 CZK
APOSPC502884-1G APOSPC502884-250MG
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-methylbenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634829
CAS číslo: 2244087-79-2
UN: 3265
ADR: 8,III