Tisk…
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 17360 CZK
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634828
CAS číslo: 2244087-75-8
UN: 3261
ADR: 8 III