Tisk…
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502882-1G PC502882-250MG
APOSPC502882-1GEA 17360 CZK
APOSPC502882-1G APOSPC502882-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3-methoxybenzyl fluoride
Vzorec: C₈H₈BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28531722
CAS číslo: 1780793-90-9
UN: 3265
ADR: 8,III