Tisk…
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502881-250MG
APOSPC502881-250MGEA 2280 CZK
APOSPC502881-250MG
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride 95%
4-Bromo-3-iodobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634827
CAS číslo: 2244083-96-1
UN: 3265
ADR: 8,III