2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC502880-1G
PC502880-250MG
APOSPC502880-1GEA
17360
CZK
APOSPC502880-1G
APOSPC502880-250MG
2,4-Dibromobenzyl fluoride 95%
2,4-Dibromobenzyl fluoride
Vzorec:
C₇H₅Br₂F MW: 267.921 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079786 CAS číslo: 1780254-42-3 UN: 3265 ADR: 8 III |