Tisk…
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50280-1G PC50280-250MG
APOSPC50280-1GEA 17590 CZK
APOSPC50280-1G APOSPC50280-250MG
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-(difluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈F₂N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30471216
CAS číslo: 1631960-98-9