Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502717-1G PC502717-250MG
APOSPC502717-1GEA 17360 CZK
APOSPC502717-1G APOSPC502717-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393831
CAS číslo: 1261822-79-0
UN: 3265
ADR: 8,II