Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502715-1G PC502715-250MG PC502715-100MG PC502715-5G
APOSPC502715-1GEA 8270 CZK
APOSPC502715-1G APOSPC502715-250MG APOSPC502715-100MG APOSPC502715-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393770
CAS číslo: 1261822-56-3