Tisk…
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502714-1G PC502714-250MG
APOSPC502714-1GEA 16870 CZK
APOSPC502714-1G APOSPC502714-250MG
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254.59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399023
CAS číslo: 1261453-43-3