Tisk…
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502713-1G PC502713-250MG
APOSPC502713-1GEA 5760 CZK
APOSPC502713-1G APOSPC502713-250MG
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393799
CAS číslo: 1261617-84-8