Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502704-1G PC502704-5G PC502704-10G
APOSPC502704-1GEA 2690 CZK
APOSPC502704-1G APOSPC502704-5G APOSPC502704-10G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185387
CAS číslo: 1212021-55-0