3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502696-1G
PC502696-5G
APOSPC502696-1GEA
7940
CZK
APOSPC502696-1G
APOSPC502696-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅Br₂F₃O MW: 333.928 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31561242 CAS číslo: 1011531-45-5 |