Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502694-1G PC502694-5G
APOSPC502694-1GEA 4070 CZK
APOSPC502694-1G APOSPC502694-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.928 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701032
CAS číslo: 685126-87-8
UN: 3265
ADR: 8 II