Tisk…
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502675-1G PC502675-5G
APOSPC502675-1GEA 2150 CZK
APOSPC502675-1G APOSPC502675-5G
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Methyl 3-chloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204128
CAS číslo: 327056-75-7