Tisk…
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502674-1G PC502674-5G
APOSPC502674-1GEA 0 CZK
APOSPC502674-1G APOSPC502674-5G
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02245077
CAS číslo: 151360-57-5