Tisk…
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502673-1G PC502673-5G
APOSPC502673-1GEA 1410 CZK
APOSPC502673-1G APOSPC502673-5G
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203787
CAS číslo: 773874-05-8