Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502660-1G PC502660-250MG PC502660-5G
APOSPC502660-1GEA 3870 CZK
APOSPC502660-1G APOSPC502660-250MG APOSPC502660-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219.117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185770
CAS číslo: 101066-57-3