Tisk…
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502657-1G PC502657-25G PC502657-5G
APOSPC502657-1GEA 3340 CZK
APOSPC502657-1G APOSPC502657-25G APOSPC502657-5G
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698082
CAS číslo: 900254-47-9