Tisk…
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502654-1G PC502654-250MG PC502654-5G
APOSPC502654-1GEA 1990 CZK
APOSPC502654-1G APOSPC502654-250MG APOSPC502654-5G
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol 95%
[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040241
CAS číslo: 180146-66-1